2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3230-1G OR3230-250MG
APOSOR3230-1GEA 30.6 EUR
APOSOR3230-1G APOSOR3230-250MG
2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
2-Aminothiazole-5-carbonitrile
Formula: C₄H₃N₃S
MW: 125,20 g/mol
Pto. de fusión: 204…208 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08275724
Núm. CAS: 51640-52-9