N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Succinimidyl (Boc-aminooxy)acetate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(((tert-butoxycarbonyl)amino)oxy)acetate, (Boc-aminooxy)acetic acid N-Succinimidyl ester, [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid N-Succinimidyl ester, Boc-NH-O-C1-NHS ester
OR323004-1G OR323004-5G
APOSOR323004-1GEA 157 EUR
APOSOR323004-1G APOSOR323004-5G
N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate 98%
N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₇
MW: 288,26 g/mol
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18382162
Núm. CAS: 80366-85-4