Kartogenin
Proveedor: Apollo Scientific
OR323094-250MG OR323094-1G
APOSOR323094-250MGEA 256 EUR
APOSOR323094-250MG APOSOR323094-1G
Kartogenin
Kartogenin
Formula: C₂₀H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00560510
Núm. CAS: 4727-31-5