2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
OR323097-100G OR323097-25G OR323097-10G
APOSOR323097-100GEA 393 EUR
APOSOR323097-100G APOSOR323097-25G APOSOR323097-10G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90%
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Formula: C₆H₁₅ClOSi
MW: 166,72 g/mol
Pto. Ebullición: 170…172 °C
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009919
Núm. CAS: 76513-69-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II