4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[(3-Oxobutan-2-yl)oxy]benzonitrile
OR32311-1G OR32311-25G OR32311-5G
APOSOR32311-1GEA 180 EUR
APOSOR32311-1G APOSOR32311-25G APOSOR32311-5G
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile 95%
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00243580
Núm. CAS: 306979-60-2