5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Aminophenyl)-1H-benzimidazol-5-amine
OR323128-25G
APOSOR323128-25GEA 62.5 EUR
APOSOR323128-25G
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole 98+%
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole
Formula: C₁₃H₁₂N₄
MW: 224,27 g/mol
Pto. de fusión: 236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00451475
Núm. CAS: 7621-86-5