1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Prop-2-yn-1-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
OR32315-1G OR32315-5G
APOSOR32315-1GEA 180 EUR
APOSOR32315-1G APOSOR32315-5G
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₁₁H₇NO₂
MW: 185.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00225166
Núm. CAS: 4290-87-3