1-Chloro-3,4-dihydro-2-naphthalenecarbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32322-1G OR32322-5G
APOSOR32322-1GEA 336 EUR
APOSOR32322-1G APOSOR32322-5G
1-Chloro-3,4-dihydro-2-naphthalenecarbaldehyde 95%
1-Chloro-3,4-dihydro-2-naphthalenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₉ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02257735
Núm. CAS: 3262-03-1