1,4-Dibromobutano
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,4-Dibromo butane
OR323244-500G OR323244-100G OR323244-1KG
APOSOR323244-500GEA 58 EUR
APOSOR323244-500G APOSOR323244-100G APOSOR323244-1KG
1,4-Dibromobutano
1,4-Dibromobutano
Formula: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Pto. Ebullición: 63…65 °C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,808 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000261
Núm. CAS: 110-52-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III