Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32325-1G OR32325-5G
APOSOR32325-1GEA 336 EUR
APOSOR32325-1G APOSOR32325-5G
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01568888
Núm. CAS: 320424-43-9