3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR323258-5G OR323258-25G
APOSOR323258-5GEA 71.2 EUR
APOSOR323258-5G APOSOR323258-25G
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione
Formula: C4HBr2NO2
Pto. de fusión: 228…231 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00185696
Núm. CAS: 1122-10-7
UN: 3261
ADR: 8,II