2-Bromo-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-4,7-diazaindole
OR323262-25G
APOSOR323262-25GEA 214 EUR
APOSOR323262-25G
2-Bromo-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 97%
2-Bromo-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0201 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09834822
Núm. CAS: 875781-43-4