Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32327-1G OR32327-5G
APOSOR32327-1GEA 121 EUR
APOSOR32327-1G APOSOR32327-5G
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate 95%
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02082826
Núm. CAS: 107407-80-7