Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
OR323280-100G OR323280-25G OR323280-5G
APOSOR323280-100GEA 166 EUR
APOSOR323280-100G APOSOR323280-25G APOSOR323280-5G
Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico 95%
Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico
Formula: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299.35 g/mol
Pto. de fusión: 215…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003998
Núm. CAS: 82-76-8