Metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR323284-1KG OR323284-250G OR323284-500G
APOSOR323284-1KGEA 102 EUR
APOSOR323284-1KG APOSOR323284-250G APOSOR323284-500G
Metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo 98%
Metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo
Formula: C₁₀H₂₀O₅Si
Pto. Ebullición: 190 °C
Densidad: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008593
Núm. CAS: 2530-85-0