N-Oxido de N-metilmorfolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
OR323297-25G OR323297-250G
APOSOR323297-25GEA 21.9 EUR
APOSOR323297-25G APOSOR323297-250G
N-Oxido de N-metilmorfolina
N-Oxido de N-metilmorfolina
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Pto. de fusión: 180…184 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005947
Núm. CAS: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8