N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Boc-Gly-OH
OR323299-100G
OR323299-1KG
OR323299-500G
APOSOR323299-100GEA
21.9
EUR
APOSOR323299-100G
APOSOR323299-1KG
APOSOR323299-500G
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 97%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Formula:
C₇H₁₃NO₄ MW: 175.2 g/mol Pto. de fusión: 87…90 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002690 Núm. CAS: 4530-20-5 |