(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: (R)-2-methylpropane-2-sulphinamide, R)-(+)-tert-Butyl sulphinamide, (R)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (R)-(+)-tert-Butylsulphinamide, (R)-(+)-t-Butylsulphinamide

OR3233-100G OR3233-25G OR3233-500G
APOSOR3233-100GEA 84.1 EUR
APOSOR3233-100G APOSOR3233-25G APOSOR3233-500G
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Formula: C₄H₁₁NOS
MW: 121,20 g/mol
Pto. de fusión: 103…107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05861479
Núm. CAS: 196929-78-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR