(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-t-Butylsulphinamide, (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (S)-(-)-tert-Butyl sulphinamide
OR3234-100G OR3234-25G OR3234-5G
APOSOR3234-100GEA 84.1 EUR
APOSOR3234-100G APOSOR3234-25G APOSOR3234-5G
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formula: C₄H₁₁NOS
MW: 121,20 g/mol
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05861480
Núm. CAS: 343338-28-3