1-(Dimethylamino)-5-(3-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32346-1G OR32346-5G
APOSOR32346-1GEA 180 EUR
APOSOR32346-1G APOSOR32346-5G
1-(Dimethylamino)-5-(3-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-5-(3-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one
Formula: C₁₄H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056608
Núm. CAS: 886361-10-0