2-Chloro-N-ethyl-N-phenylacetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32352-1G
APOSOR32352-1GEA 180 EUR
APOSOR32352-1G
2-Chloro-N-ethyl-N-phenylacetamide 95%
2-Chloro-N-ethyl-N-phenylacetamide
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00227876
Núm. CAS: 39086-61-8