1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32353-5G
APOSOR32353-5GEA 270 EUR
APOSOR32353-5G
1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-4-methylpiperazine
Formula: C₁₁H₁₆ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04124601
Núm. CAS: 612487-31-7