4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-((6-Chloropyridin-3-yl)methyl)morpholine
OR32354-1G OR32354-5G
APOSOR32354-1GEA 180 EUR
APOSOR32354-1G APOSOR32354-5G
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine
Formula: C₁₀H₁₃ClN₂O
MW: 212,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00684829
Núm. CAS: 311774-34-2