2-Chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32355-1G OR32355-5G
APOSOR32355-1GEA 180 EUR
APOSOR32355-1G APOSOR32355-5G
2-Chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine 95%
2-Chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine
Formula: C₉H₈ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04124604
Núm. CAS: 230617-61-5