2-Methyl-2-piperidinopropanal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32364-1G OR32364-5G
APOSOR32364-1GEA 270 EUR
APOSOR32364-1G APOSOR32364-5G
2-Methyl-2-piperidinopropanal 95%
2-Methyl-2-piperidinopropanal
Formula: C₉H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056609
Núm. CAS: 16042-93-6