3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2Z)-3-(Dimethylamino)-2-phenylprop-2-enenitrile
OR32373-1G OR32373-25G OR32373-5G
APOSOR32373-1GEA 180 EUR
APOSOR32373-1G APOSOR32373-25G APOSOR32373-5G
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile
Formula: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01935969
Núm. CAS: 18226-50-1