1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32380-25G OR32380-5G
APOSOR32380-25GEA 354 EUR
APOSOR32380-25G APOSOR32380-5G
1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173067
Núm. CAS: 96450-53-2