4'-(2-Chloroethyl)acetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32384-25G
OR32384-5G
APOSOR32384-25GEA
0
EUR
APOSOR32384-25G
APOSOR32384-5G
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone 95%
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone
Formula:
C₁₀H₁₁ClO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016350 Núm. CAS: 69614-95-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...