1-Allyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Oxo-1-(prop-2-en-1-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32389-1G OR32389-5G
APOSOR32389-1GEA 163 EUR
APOSOR32389-1G APOSOR32389-5G
1-Allyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid 95%
1-Allyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Formula: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140660
Núm. CAS: 66158-33-6