5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5H,6H-Benzo[h]quinazolin-2-amine
OR32392-1G OR32392-5G
APOSOR32392-1GEA 244 EUR
APOSOR32392-1G APOSOR32392-5G
5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine 95%
5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine
Formula: C₁₂H₁₁N₃
MW: 197,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139519
Núm. CAS: 66521-84-4