4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32394-1G OR32394-5G
APOSOR32394-1GEA 163 EUR
APOSOR32394-1G APOSOR32394-5G
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 95%
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00112345
Núm. CAS: 321526-09-4