1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32399-1G OR32399-5G
APOSOR32399-1GEA 336 EUR
APOSOR32399-1G APOSOR32399-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride
Formula: C₈H₁₂ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114579
Núm. CAS: 317821-72-0