4-Aminobenzoato de terc-butilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-aminobenzoate
OR3240-25G OR3240-5G OR3240-100G
APOSOR3240-25GEA 24.8 EUR
APOSOR3240-25G APOSOR3240-5G APOSOR3240-100G
4-Aminobenzoato de terc-butilo
4-Aminobenzoato de terc-butilo
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.2423 g/mol
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665790
Núm. CAS: 18144-47-3