Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2-[(2,6-dichlorophenyl)formamido]acetate
OR32421-1G
OR32421-25G
OR32421-5G
APOSOR32421-1GEA
180
EUR
APOSOR32421-1G
APOSOR32421-25G
APOSOR32421-5G
Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate
Formula:
C₁₁H₁₁Cl₂NO₃ MW: 276,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00793743 Núm. CAS: 329931-03-5 |