Ethyl 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-[(2-chlorophenyl)formamido]acetate
OR32422-1G OR32422-25G OR32422-5G
APOSOR32422-1GEA 180 EUR
APOSOR32422-1G APOSOR32422-25G APOSOR32422-5G
Ethyl 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate
Formula: C₁₁H₁₂ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793745
Núm. CAS: 66824-94-0