4-(5-Ethoxy-1,3-oxazol-2-yl)phenyl methyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32425-1G OR32425-5G
APOSOR32425-1GEA 336 EUR
APOSOR32425-1G APOSOR32425-5G
4-(5-Ethoxy-1,3-oxazol-2-yl)phenyl methyl ether 95%
4-(5-Ethoxy-1,3-oxazol-2-yl)phenyl methyl ether
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793751
Núm. CAS: 477867-59-7