1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32427-1G
APOSOR32427-1GEA 270 EUR
APOSOR32427-1G
1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone
Formula: C₁₁H₁₂BrNO
MW: 254,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793408
Núm. CAS: 338392-04-4