2-Bromo-5-nitro-3-picolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-3-metil-5-nitropiridina
OR3243-5G OR3243-100G OR3243-25G
APOSOR3243-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3243-5G APOSOR3243-100G APOSOR3243-25G
2-Bromo-5-nitro-3-picolina
2-Bromo-5-nitro-3-picolina
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Pto. de fusión: 55…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095065
Núm. CAS: 23132-21-0