2-Methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32433-1G OR32433-5G
APOSOR32433-1GEA 336 EUR
APOSOR32433-1G APOSOR32433-5G
2-Methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
2-Methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00974996
Núm. CAS: 27036-90-4