(R)-(+)-β-Methylphenethylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-(+)-beta-Methylphenethylamine, (R)-(+)-2-Phenyl-1-propylamine
OR3244-25G OR3244-5G OR3244-100G
APOSOR3244-25GEA 219 EUR
APOSOR3244-25G APOSOR3244-5G APOSOR3244-100G
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine 98%
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 197 °C
Densidad: 0,945 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216740
Núm. CAS: 28163-64-6
UN: 2735
ADR: 8,II