2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32451-1G OR32451-5G OR32451-25G
APOSOR32451-1GEA 122 EUR
APOSOR32451-1G APOSOR32451-5G APOSOR32451-25G
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine 95%
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860278
Núm. CAS: 2405-01-8