Ethyl-1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32452-1G OR32452-5G
APOSOR32452-1GEA 270 EUR
APOSOR32452-1G APOSOR32452-5G
Ethyl-1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate 95%
Ethyl-1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001249
Núm. CAS: 62019-34-5