1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32453-1G OR32453-5G
APOSOR32453-1GEA 270 EUR
APOSOR32453-1G APOSOR32453-5G
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid 95%
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001250
Núm. CAS: 24758-31-4