3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32458-1G OR32458-5G
APOSOR32458-1GEA 180 EUR
APOSOR32458-1G APOSOR32458-5G
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile
Formula: C₁₃H₁₅N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01412243
Núm. CAS: 14761-40-1