5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-cyanopyrimidine, 5-bromo-pyrimidine-2-carbonitile
OR3247-1G OR3247-5G
APOSOR3247-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3247-1G APOSOR3247-5G
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Formula: C₅H₂BrN₃
MW: 183,99 g/mol
Pto. de fusión: 121…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02940446
Núm. CAS: 38275-57-9