1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (E)-1-(5-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR32472-1G OR32472-25G OR32472-5G
APOSOR32472-1GEA 180 EUR
APOSOR32472-1G APOSOR32472-25G APOSOR32472-5G
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formula: C₉H₁₀BrNOS
MW: 260,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00098108
Núm. CAS: 938176-46-6