Methyl-2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzoate, Methyl 2-chloro-4-(pyrrolidin-1-yl)benzoate
OR32483-1G OR32483-5G
APOSOR32483-1GEA 270 EUR
APOSOR32483-1G APOSOR32483-5G
Methyl-2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₂H₁₄ClNO₂
MW: 239,7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844850
Núm. CAS: 175153-38-5