2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32484-1G OR32484-5G
APOSOR32484-1GEA 238 EUR
APOSOR32484-1G APOSOR32484-5G
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid 95%
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₂ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001210
Núm. CAS: 192513-60-3