2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32485-1G OR32485-5G
APOSOR32485-1GEA 139 EUR
APOSOR32485-1G APOSOR32485-5G
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425733
Núm. CAS: 313674-12-3