2-Acetilbenzotiazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32487-1G OR32487-5G
APOSOR32487-1GEA 59.6 EUR
APOSOR32487-1G APOSOR32487-5G
2-Acetilbenzotiazol 95%
2-Acetilbenzotiazol
Formula: C₉H₇NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192994
Núm. CAS: 1629-78-3